MAB5606Z
Anti-GD1a Ganglioside Antibody, clone GD1a-1 (Azide Free)
clone GD1a-1, from mouse
Sinônimo(s):
GD1a Ganglioside
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GD1a-1, monoclonal
reatividade de espécies
bovine, human, fish, mouse, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1κ
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA Analysis: Target specificity of a representative lot was determined by ELISA analysis (Gong, Y., et al. (2002). Brain. 125(Pt 11):2491-2506).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected GD1a immunoreactivity in fresh-frozenmid-sagittal brain sections from wild-type and St3gal2/3-double-null mice (Sturgill, E.R., et al. (2012). Glycobiology.22(10):1289-1301).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected GD1a immunoreactivity in various fish brain regions using free-floating sections (Viljetić, B., et al. (2012). Biochim Biophys Acta. 1820(9):1437-1443).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected GD1a in fresh-frozen human and rat brain sections by both fluorescent and non-fluorescent immunohistochemistry (Gong, Y., et al. (2002). Brain. 125(Pt 11):2491-2506).
Immuno-overlay Assay: A representative lot detected bovine brain GD1a, as well as GD1a in human ventral and dorsal root gangliosides extracts (Gong, Y., et al. (2002). Brain. 125(Pt 11):2491-2506).
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected GD1a Ganglioside in human heart tissue.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1