Documentos Principais
SAB3500181
Sigma-Aldrich
Anti-ADAM10 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-KUZ
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.122,00
R$ 4.122,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB2367
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.122,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.122,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB2367
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
predicted mol wt 85 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ADAM10(102)
Descrição geral
ADAM metallopeptidase domain 10 or A disintegrin and metalloprotease 10 (ADAM10) is a transmembrane protein which is widely distributed. It consists of an amino-terminal signal sequence, a prodomain, a metalloprotease domain, a disintegrin domain, a cysteine-rich region, a transmembrane region and a cytoplasmic tail. The gene encoding this protein is localized on human chromosome 15q21.3.
Imunogênio
ADAM10 antibody was raised against a peptide corresponding to amino acids 732 to 748 of human ADAM10. This sequence is identical to those of bovine and rat origins and differs from that of mouse ADAM10 by one amino acid (2,4).
Ações bioquímicas/fisiológicas
ADAM metallopeptidase domain 10 (ADAM10) activates Notch proteins and has a role in embryonic development. It functions as a molecular scissor and cleaves the extracellular domains of proteins. The protein is a therapeutic target for a variety of diseases and malignancies.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500181.
forma física
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jialong Guo et al.
International journal of molecular medicine, 42(1), 643-650 (2018-04-26)
miR‑152 has been reported to be downregulated in rheumatoid arthritis (RA). However, the functional significance and molecular mechanisms underlying the role of miR‑152 in RA remain largely unknown. The present study aimed to explore the functional role and the underlying
Duplication of the ALDH1A2 gene in association with pentalogy of Cantrell: a case report
Matthew B
Journal of Medical Case Reports, 7, 287-287 (2013)
Haocheng Li et al.
Aging, 11(6), 1695-1715 (2019-03-31)
Long non-coding RNAs (lncRNAs) play key roles in the development of atherosclerosis through the inflammatory pathway. This study aimed to investigate the role of lncRNA cyclin-dependent kinase inhibitor 2B antisense RNA 1 (CDKN2B-AS1) in atherosclerosis via its function in A
Natalia V Yunusova et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 494, 116-122 (2019-03-25)
Metalloproteinases and their extracellular matrix metalloproteinase inducer (EMMPRIN) play an essential role in the regulation of signaling from growth factors receptors and adhesion molecules, cell motility and extracellular matrix degradation. The aim of the study was to evaluate the relationship
Alessandro Salvi et al.
International journal of molecular medicine, 43(6), 2303-2318 (2019-04-25)
Down syndrome (DS) is caused by the presence of part or all of a third copy of chromosome 21. DS is associated with several phenotypes, including intellectual disability, congenital heart disease, childhood leukemia and immune defects. Specific microRNAs (miRNAs/miR) have been