Documentos Principais
SAB3500038
Sigma-Aldrich
Anti-FTO antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Fat mass and obesity associated
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.798,00
R$ 2.798,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1052
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.798,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.798,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1052
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FTO(79068)
Imunogênio
FTO antibody was raised against a 15 amino acid peptide from near the amino terminus of human FTO.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrição-alvo
Rising obesity rates are rapidly becoming a growing health concern in the developing world. The fat mass and obesity associated gene (FTO) is the first gene discovered to contribute to common forms of human obesity. FTO is a member of the non-heme dioxygenase superfamily, encoding a 2-oxoglutarate-dependent nucleic acid demethylase whose mRNA is widely expressed, especially in neurons of feeding-related nuclei of the brain. FTO mRNA in the arcuate nucleus in mice is up-regulated by feeding and down-regulated during fasting, although the opposite pattern has been observed in rats. At least four isoforms of FTO are known to exist.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500038.
forma física
Supplied at approx. 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)