SAB3500036
Anti-TNFAIP3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution, ab1
Sinônimo(s):
Anti-A20, Anti-OTUD7C, Anti-TNFA1P2, Anti-Tumor necrosis factor alpha-induced protein 3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Tnfaip3(21929)
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
Características e benefícios
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2