SAB2702144
Monoclonal Anti-POLD1 antibody produced in mouse
Sinônimo(s):
CDC2, POLD
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
607
monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... POLD1(5424)
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade