Documentos Principais
SAB2109089
Sigma-Aldrich
Anti-CDK19 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.197,00
R$ 3.197,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.197,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.197,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
48 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse, rabbit, canine, bovine, guinea pig, horse, rat, human
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDK19(57396)
Descrição geral
This gene encodes a protein that is one of the components of the Mediator coactivator complex. The Mediator complex is a multiprotein complex required for transcriptional activation by DNA binding transcription factors of genes transcribed by RNA polymerase II. The protein encoded by this gene is similar to cyclin-dependent kinase 8 which can also be a component of the Mediator complex.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human CDK19
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: LLTMDPTKRITSEQALQDPYFQEDPLPTLDVFAGCQIPYPKREFLNEDDP
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)