Documentos Principais
SAB2108618
Sigma-Aldrich
Anti-SULF2
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti- FLJ90554, Anti- HSULF-2, Anti- KIAA1247, Anti- MGC126411
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.017,00
R$ 2.017,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.017,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.017,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
98 kDa
reatividade de espécies
horse, rat, rabbit, dog, human
concentração
0.5-1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão
NM_018837
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SULF2(55959)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human SULF2
Ações bioquímicas/fisiológicas
Heparan sulfate proteoglycans (HSPGs) act as coreceptors for numerous heparin-binding growth factors and cytokines and are involved in cell signaling. Heparan sulfate 6-O-endosulfatases, such as SULF2, selectively remove 6-O-sulfate groups from heparan sulfate. This activity modulates the effects of heparan sulfate by altering binding sites for signaling molecules.Heparan sulfate proteoglycans (HSPGs) act as coreceptors for numerous heparin-binding growth factors and cytokines and are involved in cell signaling. Heparan sulfate 6-O-endosulfatases, such as SULF2, selectively remove 6-O-sulfate groups from heparan sulfate. This activity modulates the effects of heparan sulfate by altering binding sites for signaling molecules (Dai et al., 2005 [PubMed 16192265]).[supplied by OMIM].
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: DVLNQLHVQLMELRSCKGYKQCNPRTRNMDLGLKDGGSYEQYRQFQRRKW
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)