SAB2108573
Anti-GLS2
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti- GLS, Anti- LGA, Anti- MGC71567, Anti- hLGA, Anti-GA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
36 kDa
reatividade de espécies
rat, horse, mouse, human, dog, pig
concentração
0.5-1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão
NM_013267
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GLS2(27165)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
GLS2 functions as a tumor protein p53 downstream target gene. GLS2 controls the functions of p53, in modulating energy metabolism and antioxidant defense. It might play a critical role in tumorigenesis. The protein negatively controls PI3K (phosphatidylinositol 3-kinase) /AKT (non-specific serine/threonine protein kinase) signalling pathway. GLS2 regulates the neuronal effects of tumor protein p73. The protein might have a pivotal role in radioresistance in cervical cancer patients.
Sequência
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3