SAB2108417
Anti-TNIK antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Selecione um tamanho
R$ 3.282,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.282,00
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
145kDa
reatividade de espécies
dog, yeast, rat, human, horse, bovine, rabbit, guinea pig
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TNIK(23043)
1 of 4
Este Item | HPA012128 | HPA012297 | SAB4300270 |
---|---|---|---|
conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
form buffered aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous solution |
clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Imunogênio
Sequência
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)