SAB4300270
Anti-phospho-AURKA (pThr288) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-AIK antibody produced in rabbit, Anti-ARK1 antibody produced in rabbit, Anti-AURA antibody produced in rabbit, Anti-AURORA2 antibody produced in rabbit, Anti-aurora kinase A antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
R$ 3.279,00
Previsão de entrega em27 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.279,00
Previsão de entrega em27 de abril de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~48 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
(R-T-TP-L-M)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr288)
Informações sobre genes
human ... AURKA(6790)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
Características e benefícios
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)