Documentos Principais
SAB2107945
Sigma-Aldrich
Anti-FOXO6 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.017,00
R$ 2.017,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.017,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.017,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
61kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... FOXO6(329934)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal of human FOXO6
Ações bioquímicas/fisiológicas
Murine Foxo6 is a member of the murine forkhead family of transcription factors. This family consists of over 30 members, the vast majority of which is important in embryonic development. These forkhead transcription factors may play a role in maintenance and survival of developing and adult neurons.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: KTPRRRAVSMDNGAKFLRIKGKASKKKQLHLPERSPDDSPPGAPVPGPLS
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)