Documentos Principais
SAB2106860
Sigma-Aldrich
Anti-PORCN antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.282,00
R$ 3.282,00
Previsão de entrega em15 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.282,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.282,00
Previsão de entrega em15 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
51 kDa
reatividade de espécies
mouse, bovine, rabbit, guinea pig, human, dog, rat, horse
embalagem
pkg of 100 μL buffered aqueous solution
pkg of 50 μg lyophilized powder
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PORCN(64840)
mouse ... Porcn(53627)
Imunogênio
The immunogen for anti-PORCN antibody: synthetic peptide derected towards the middle region of human PORCN
Ações bioquímicas/fisiológicas
Porcn modulates the processing of Wnt proteins. Probable protein-cysteine N-palmitoyltransferase that palmitoylates Wnt family members.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: VAMKAVSLGFDLDRGEVGAVPSPVEFMGYLYFVGTIVFGPWISFHSYLQA
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)