Documentos Principais
SAB2103747
Sigma-Aldrich
Anti-PRKAA1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-AMPK, Anti-AMPKa1, Anti-MGC33776, Anti-MGC57364
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.345,00
R$ 3.345,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1100
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.345,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.345,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1100
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
63 kDa
reatividade de espécies
horse, human, guinea pig, bovine, mouse, rabbit, rat, dog
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRKAA1(5562)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human PRKAA1
Ações bioquímicas/fisiológicas
PRKAA1 belongs to the ser/thr protein kinase family. It is the catalytic subunit of the 5′-prime-AMP-activated protein kinase (AMPK). AMPK is a cellular energy sensor conserved in all eukaryotic cells. The kinase activity of AMPK is activated by the stimuli that increase the cellular AMP/ATP ratio. AMPK regulates the activities of a number of key metabolic enzymes through phosphorylation. It protects cells from stresses that cause ATP depletion by switching off ATP-consuming biosynthetic pathways. The protein encoded by this gene belongs to the ser/thr protein kinase family. It is the catalytic subunit of the 5′-prime-AMP-activated protein kinase (AMPK). AMPK is a cellular energy sensor conserved in all eukaryotic cells. The kinase activity of AMPK is activated by the stimuli that increase the cellular AMP/ATP ratio. AMPK regulates the activities of a number of key metabolic enzymes through phosphorylation. It protects cells from stresses that cause ATP depletion by switching off ATP-consuming biosynthetic pathways. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: SVISLLKHMLQVDPMKRATIKDIREHEWFKQDLPKYLFPEDPSYSSTMID
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)