Documentos Principais
SAB2103165
Sigma-Aldrich
Anti-ABHD2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-HS1-2, Anti-LABH2, Anti-MGC111112, Anti-MGC26249, Anti-PHPS1-2
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.345,00
R$ 3.345,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.345,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.345,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
48 kDa
reatividade de espécies
horse, pig, dog, bovine, human, rat, mouse
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ABHD2(11057)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human ABHD2
Ações bioquímicas/fisiológicas
ABHD2 contains an alpha/beta hydrolase fold, which is a catalytic domain found in a very wide range of enzymes. ABHD2 may play a role in smooth muscle cells migration.This gene encodes a protein containing an alpha/beta hydrolase fold, which is a catalytic domain found in a very wide range of enzymes. The function of this protein has not been determined. Alternative splicing of this gene results in two transcript variants encoding the same protein.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: RESHTHRDRPSQQQPLRNQTTSSERRGEWEIQPSRQTNTSYLTSHLAADR
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)