SAB1412811
Anti-ATP10B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-ATPVB, Anti-FLJ21477, Anti-KIAA0715
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 160.8 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... ATP10B(23120)
Imunogênio
Sequence
MALSVDSSWHRWQWRVRDGFPHCPSETTPLLSPEKGRQSYNLTQQRVVFPNNSIFHQDWEEVSRRYPGNRTCTTKYTLFTFLPRNLFEQFHRWANLYFLFLVILNWMPSMEVFHREITMLPLAIVLFVIMIKDGMEDFKRHRFDKAINCSNIRIYERKEQTYVQKCWKDVRVGDFIQMKCNEIVPADILLLFSSDPNGICHLETASLDGETNLKQRCVVKGFSQQEVQFEPELFHNTIVCEKPNNHLNKFKGYMEHPDQTRTGFGCESLLLRGCTIRNTEMAVGIVIYAGHETKAMLNNSGPRYKRSKIERRMNIDIFFCIGILILMCLIGAVGHSIWNGTFEEHPPFDVPDANGSFLPSALGGFYMFLTMIILLQVLIPISLYVSIELVKLGQVFFLSNDLDLYDEETDLSIQCRALNIAEDLGQIQYIFSDKTGTLTENKMVFRRCTIMGSEYSHQENAKRLETPKELDSDGEEWTQYQCLSFSARWAQDPATMRSQKGAQPLRRSQSARVPIQGHYRQRSMGHRESSQPPVAFSSSIEKDVTPDKNLLTKVRDAALWLETLSDSRPAKASLSTTSSIADFFLALTICNSVMVSTTTEPRQRVTIKPSSKALGTSLEKIQQLFQKLKLLSLSQSFSSTAPSDTDLGESLGANVATTDSDERDDASVCSGGDSTDDGGYRSSMWDQGDILESGSGTSLEEALEAPATDLARPEFCYEAESPDEAALVHAAHAYSFTLVSRTPEQVTVRLPQGTCLTFSLLCTLGFDSVRKRMSVVVRHPLTGEIVVYTKGADSVIMDLLEDPACVPDINMEKKLRKIRARTQKHLDLYARDGLRTLCIAKKVVSEEDFRRWASFRREAEASLDNRDELLMETAQHLENQLTLLGATGIEDRLQEGVPDTIATLREAGIQLWVLTGDKQETAVNIAHSCRLLNQTDTVYTINTENQETCESILNCALEELKQFRELQKPDRKLFGFRLPSKTPSITSEAVVPEAGLVIDGKTLNAIFQGKLEKKFLELTQYCRSVLCCRSTPLQKSMIVKLVRDKLRVMTLSIGDGANDVSMIQAADIGIGISGQEGMQAVMSSDFAITRFKHLKKLLLVHGHWCYSRLARMVVYYLYKNVCYVNLLFWYQFFCGFSSSTMIDYWQMIFFNLFFTSLPPLVFGVLDKDISAETLLALPELYKSGQNSECYNLSTFWISMVDAFYQSLICFFIPYLAYKGSDIDVFTFGTPINTISLTTILLHQAMEMKTWTIFHGVVLLGSFLMYFLVSLLYNATCVICNSPTNPYWVMEGQLSNPTFYLVCFLTPVVALLPRYFFLSLQGTCGKSLISKAQKIDKLPPDKRNLEIQSWRSRQRPAPVPEVARPTHHPVSSITGQDFSASTPKSSNPPKRKHVEESVLHEQRCGTECMRDDSCSGDSSAQLSSGEHLLGPNRIMAYSRGQTDMCRCSKRSSHRRSQSSLTI
Características e benefícios
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)