SAB1412773
Monoclonal Anti-SYT7 antibody produced in mouse
clone 4H4, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-IPCA-7, Anti-MGC150517, Anti-PCANAP7, Anti-SYT-VII
Selecione um tamanho
R$ 2.669,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.669,00
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4H4, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 36.63 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2a
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SYT7(9066)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
CQRKLGKRYKNSLETVGTPDSGRGRSEKKAIKLPAGGKAVNTAPVPGQTPHDESDRRTEPRSSVSDLVNSLTSEMLMLSPGSEEDEAHEGCSRENLGRI
Características e benefícios
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)