SAB1411910
ANTI-PPARGC1A antibody produced in mouse
clone 3B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
LEM6, PGC-1(alpha), PGC-1v, PGC1, PPARGC1A
Selecione um tamanho
R$ 2.929,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.929,00
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3B5, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 37.84 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPARGC1A(10891)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
TRTELRDRFEVFGEIEECTVNLRDDGDSYGFITYRYTCDAFAALENGYTLRRSNETDFELYFCGRKQFFKSNYADLDSNSDDFDPASTKSKYDSLDFDSLLKEAQRSLRR
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)