SAB1411905
ANTI-HPR antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
A-259H10.2, HP, HPR
Selecione um tamanho
R$ 2.929,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.929,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 38.28 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HPR(3250)
Imunogênio
Sequence
MSDLGAVISLLLWGRQLFALYSGNDVTDISDDRFPKPPEIANGYVEHLFRYQCKNYYRLRTEGDGVYTLNDKKQWINKAVGDKLPECEAVCGKPKNPANPVQRILGGHLDAKGSFPWQAKMVSHHNLTTGATLINEQWLLTTAKNLFLNHSENATAKDIAPTLTLYVGKKQLVEIEKVVLHPNYHQVDIGLIKLKQKVLVNERVMPICLPSKNYAEVGRVGYVSGWGQSDNFKLTDHLKYVMLPVADQYDCITHYEGSTCPKWKAPKSPVGVQPILNEHTFCVGMSKYQEDTCYGDAGSAFAVHDLEEDTWYAAGILSFDKSCAVAEYGVYVKVTSIQHWVQKTIAEN
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)