Documentos Principais
SAB1411832
Sigma-Aldrich
ANTI-TSH antibody produced in mouse
clone 1H2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
TSH
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1H2, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TSHB(7252)
Imunogênio
Native purified Thyroid Stimulating Hormone from human pituitary glands.
Mouse monoclonal antibody raised against Thyroid Stimulating Hormone.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4