Documentos Principais
SAB1411806
Sigma-Aldrich
ANTI-FOXO3A antibody produced in mouse
clone 4F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
AF6q21, DKFZp781A0677, FKHRL1, FKHRL1P2, FOXO3A
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.929,00
R$ 2.929,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1597
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.929,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.929,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1597
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4F2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 36.63 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FOXO3A(2309)
Descrição geral
This gene belongs to the forkhead family of transcription factors which are characterized by a distinct forkhead domain. This gene likely functions as a trigger for apoptosis through expression of genes necessary for cell death. Translocation of this gene with the MLL gene is associated with secondary acute leukemia. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been observed. (provided by RefSeq)
Imunogênio
FOXO3A (AAH21224, 361 a.a. ~ 460 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PCTVELPRLTDMAGTMNLNDGLTENLMDDLLDNITLPPSQPSPTGGLMQRSSSFPYTTKGSGLGSPTSSFNSTVFGPSSLNSLRQSPMQTIQENKPATFS
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)