Documentos Principais
SAB1411431
Sigma-Aldrich
Anti-HSD17B8 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
D6S2245E, FABG, FABGL, H2-KE6, HKE6, KE6, RING2, SDR30C1, dJ1033B10.9
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.595,00
R$ 3.595,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.595,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.595,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 27 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSD17B8(7923)
Descrição geral
In mice, the Ke6 protein is a 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase that can regulate the concentration of biologically active estrogens and androgens. It is preferentially an oxidative enzyme and inactivates estradiol, testosterone, and dihydrotestosterone. However, the enzyme has some reductive activity and can synthesize estradiol from estrone. The protein encoded by this gene is similar to Ke6 and is a member of the short-chain dehydrogenase superfamily. An alternatively spliced transcript of this gene has been detected, but the full-length nature of this variant has not been determined. (provided by RefSeq)
Imunogênio
HSD17B8 (NP_055049.1, 1 a.a. ~ 261 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASQLQNRLRSALALVTGAGSGIGRAVSVRLAGEGATVAACDLDRAAAQETVRLLGGPGSKEGPPRGNHAAFQADVSEARAARCLLEQVQACFSRPPSVVVSCAGITQDEFLLHMSEDDWDKVIAVNLKGTFLVTQAAAQALVSNGCRGSIINISSIVGKVGNVGQTNYAASKAGVIGLTQTAARELGRHGIRCNSVLPGFIATPMTQKVPQKVVDKITEMIPMGHLGDPEDVADVVAFLASEDSGYITGTSVEVTGGLFM
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)