Documentos Principais
SAB1411342
Sigma-Aldrich
Anti-TGFA antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
TFGA
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.595,00
R$ 3.595,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.595,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.595,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 17 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TGFA(7039)
Descrição geral
Transforming growth factors (TGFs) are biologically active polypeptides that reversibly confer the transformed phenotype on cultured cells. TGF-alpha shows about 40% sequence homology with epidermal growth factor (EGF; MIM 131530) and competes with EGF for binding to the EGF receptor (MIM 131550), stimulating its phosphorylation and producing a mitogenic response.[supplied by OMIM
Imunogênio
TGFA (NP_003227.1, 1 a.a. ~ 160 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVPSAGQLALFALGIVLAACQALENSTSPLSADPPVAAAVVSHFNDCPDSHTQFCFHGTCRFLVQEDKPACVCHSGYVGARCEHADLLAVVAASQKKQAITALVVVSIVALAVLIITCVLIHCCQVRKHCEWCRALICRHEKPSALLKGRTACCHSETVV
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)