SAB1410935
Anti-PDE9A antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 61.7 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PDE9A(5152)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MGSGSSSYRPKAIYLDIDGRIQKVIFSKYCNSSDIMDLFCIATGLPRNTTISLLTTDDAMVSIDPTMPANSERTPYKVRPVAIKQLSEREELIQSVLAQVAEQFSRAFKINELKAEVANHLAVLEKRVELEGLKVVEIEKCKSDIKKMREELAARSSRTNCPCKYSFLDNHKKLTPRRDVPTYPKYLLSPETIEALRKPTFDVWLWEPNEMLSCLEHMYHDLGLVRDFSINPVTLRRWLFCVHDNYRNNPFHNFRHCFCVAQMMYSMVWLCSLQEKFSQTDILILMTAAICHDLDHPGYNNTYQINARTELAVRYNDISPLENHHCAVAFQILAEPECNIFSNIPPDGFKQIRQGMITLILATDMARHAEIMDSFKEKMENFDYSNEEHMTLLKMILIKCCDISNEVRPMEVAEPWVDCLLEEYFMQSDREKSEGLPVAPFMDRDKVTKATAQIGFIKFVLIPMFETVTKLFPMVEEIMLQPLWESRDRYEELKRIDDAMKELQKKTDSLTSGATEKSRERSRDVKNSEGDCA
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3