The immunogen used to develop this antibody is the APOA2 (NP_001634.1, 1 a.a. ~ 100 a.a) full-length human protein with a molecular weight of 11.2 kDa. The molecular weight indicated is not for the antibody, it is for the protein. See the enlarged image below for details:
SAB1410671
Anti-APOA2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Apo-AII, Anti-ApoA-II, Anti-Apolipoprotein A-II, Anti-Apolipoprotein A2, Anti-apoA-II
Selecione um tamanho
R$ 3.595,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.595,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 11.2 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APOA2(336)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MKLLAATVLLLTICSLEGALVRRQAKEPCVESLVSQYFQTVTDYGKDLMEKVKSPELQAEAKSYFEKSKEQLTPLIKKAGTELVNFLSYFVELGTQPATQ
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
Anti-ApoA2antibodyの購入を考えております。immunoglobulinにしてはSDS-PAGEにおいて分子量が小さすぎますが、なぜでしょうか? 抗原側の販売ということでしょうか?
1 answer