Documentos Principais
SAB1410002
Sigma-Aldrich
Anti-RECQL4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
RECQ4
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 3.595,00
R$ 3.595,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 3.595,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.595,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 73 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RECQL4(9401)
Categorias relacionadas
Imunogênio
RECQL4 (AAH13277.2, 1 a.a. ~ 652 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTRKQRESVLQKIRAAQVHVLMLTPEALVGAGGLPPAAQLPPVAFACIDEAHCLSQWSHNFRPCYLRVCKVLRERMGVHCFLGLTATATRRTASDVAQHLAVAEEPDLHGPAPVPTNLHLSVSMDRDTDQALLTLLQGKRFQNLDSIIIYCNRREDTERIAALLRTCLHAAWVPGSGGRAPKTTAEAYHAGMCSRERRRVQRAFMQGQLRVVVATVAFGMGLDRPDVRAVLHLGLPPSFESYVQAVGRAGRDGQPAHCHLFLQPQGEDLRELRRHVHADSTDFLAVKRLVQRVFPACTCTCTRPPSEQEGAVGGERPVPKYPPQEAEQLSHQAAPGPRRVCMGHERALPIQLTVQALDMPEEAIETLLCYLELHPHHWLELLATTYTHCRLNCPGGPAQLQALAHRCPPLAVCLAQQLPEDPGQGSSSVEFDMVKLVDSMGWELASVRRALCQLQWDHEPRTGVRRGTGVLVEFSELAFHLRSPGDLTAEEKDQICDFLYGRVQARERQALARLRRTFQAFHSVAFPSCGPCLEQQDEERSTRLKDLLGRYFEEEEGQEPGGMEDAQGPEPGQARLQDWEDQVRCDIRQFLSLRPEEKFSSRAVARIFHGIGSPCYPAQVYGQDRRFWRKYLHLSFHALVGLATEELLQVAR
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Brittany E Jewell et al.
PLoS genetics, 17(12), e1009971-e1009971 (2021-12-30)
Rothmund-Thomson syndrome (RTS) is an autosomal recessive genetic disorder characterized by poikiloderma, small stature, skeletal anomalies, sparse brows/lashes, cataracts, and predisposition to cancer. Type 2 RTS patients with biallelic RECQL4 pathogenic variants have multiple skeletal anomalies and a significantly increased