Documentos Principais
SAB1409474
Sigma-Aldrich
Anti-PAK1IP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ20624, MAK11, PIP1, RP11-421M1.5, WDR84, bA421M1.5, hPIP1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 44 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PAK1IP1(55003)
Imunogênio
PAK1IP1 (AAH10907.1, 1 a.a. ~ 392 a.a) full-length human protein.
Sequence
MELVAGCYEQVLFGFAVHPEPEACGDHEQWTLVADFTHHAHTASLSAVAVNSRFVVTGSKDETIHIYDMKKKIEHGALVHHSGTITCLKFYGNRHLISGAEDGLICIWDAKKWECLKSIKAHKGQVTFLSIHPSGKLALSVGTDKTLRTWNLVEGRSAFIKNIKQNAHIVEWSPRGEQYVVIIQNKIDIYQLDTASISGTVTNEKRISSVKFLSESVLAVAGDEEVIRFFDCDSLVCLCEFKAHENRVKDMFSFEIPEHHVIVSASSDGFIKMWKLEQDKKVPPSLLCEINTNARLTCLGVWLDKVADMKESLPPAAEPSPVSKEQSKIGKKEPGDTVHKEEKRSKPNTKKRGLTGDSKKATKESGLISTKKRKMVEMLEKKRKKKKIKTMQ
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3