SAB1408911
Monoclonal Anti-NKX2-5 antibody produced in mouse
clone 3C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CHNG5, CSX, CSX1, NKX2.5, NKX2E, NKX4-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3C1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 40.04 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NKX2-5(1482)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MFPSPALTPTPFSVKDILNLEQQQRSLAAAGELSARLEATLAPSSCMLAAFKPEAYAGPEAAAPGLPELRAELGRAPSPAKCASAFPAAPAFYPRAYSDPDPAKDPRAEKKELCALQKAVELEKTEADNA*
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)