Documentos Principais
SAB1408653
Sigma-Aldrich
Anti-ISG15 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
G1P2, IFI15, UCRP
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.489,00
R$ 4.489,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.489,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.489,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~17.9 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ISG15(9636)
Descrição geral
ISG15 is a ubiquitin-like protein that becomes conjugated to many cellular proteins upon activation by interferon-alpha (IFNA; MIM 147660) and -beta (IFNB; MIM 147640) (Zhao et al., 2005 [PubMed 16009940]).[supplied by OMIM
Imunogênio
ISG15 (ENSP00000368699, 1 a.a. ~ 165 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGWDLTVKMLAGNEFQVSLSSSMSVSELKAQITQKIGVHAFQQRLAVHPSGVALQDRVPLASQGLGPGSTVLLVVDKCDEPLSILVRNNKGRSSTYEVRLTQTVAHLKQQVSGLEGVQDDLFWLTFEGKPLEDQLPLGEYGLKPLSTVFMNLRLRGGGTEPGGRS
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Caleb D Swaim et al.
Cell reports, 31(11), 107772-107772 (2020-06-20)
ISG15 is a ubiquitin-like modifier that also functions extracellularly, signaling through the LFA-1 integrin to promote interferon (IFN)-γ release from natural killer (NK) and T cells. The signals that lead to the production of extracellular ISG15 and the relationship between its