Documentos Principais
SAB1407102
Sigma-Aldrich
Anti-ESM1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
endocan
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~20.1 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ESM1(11082)
Descrição geral
This gene encodes a secreted protein which is mainly expressed in the endothelial cells in human lung and kidney tissues. The expression of this gene is regulated by cytokines, suggesting that it may play a role in endothelium-dependent pathological disorders. The transcript contains multiple polyadenylation and mRNA instability signals. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
ESM1 (NP_008967.1, 1 a.a. ~ 184 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKSVLLLTTLLVPAHLVAAWSNNYAVDCPQHCDSSECKSSPRCKRTVLDDCGCCRVCAAGRGETCYRTVSGMDGMKCGPGLRCQPSNGEDPFGEEFGICKDCPYGTFGMDCRETCNCQSGICDRGTGKCLKFPFFQYSVTKSSNRFVSLTEHDMASGDGNIVREEVVKENAAGSPVMRKWLNPR
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1