Documentos Principais
SAB1405679
Sigma-Aldrich
Anti-CTSH antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ACC-4, ACC-5, CPSB, DKFZp686B24257, MGC1519, minichain
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~36.96 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CTSH(1512)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a lysosomal cysteine proteinase important in the overall degradation of lysosomal proteins. It is composed of a dimer of disulfide-linked heavy and light chains, both produced from a single protein precursor. The encoded protein, which belongs to the peptidase C1 protein family, can act both as an aminopeptidase and as an endopeptidase. Increased expression of this gene has been correlated with malignant progression of prostate tumors. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
CTSH (AAH02479, 1 a.a. ~ 335 a.a) full-length human protein.
Sequence
MWATLPLLCAGAWLLGVPVCGAAELSVNSLEKFHFKSWMSKHRKTYSTEEYHHRLQTFASNWRKINAHNNGNHTFKMALNQFSDMSFAEIKHKYLWSEPQNCSATKSNYLRGTGPYPPSVDWRKKGNFVSPVKNQGACGSCWTFSTTGALESAIAIATGKMLSLAEQQLVDCAQDFNNHGCQGGLPSQAFEYILYNKGIMGEDTYPYQGKDGYCKFQPGKAIGFVKDVANITIYDEEAMVEAVALYNPVSFAFEVTQDFMMYRTGIYSSTSCHKTPDKVNHAVLAVGYGEKNGIPYWIVKNSWGPQWGMNGYFLIERGKNMCGLAACASYPIPLV
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)