Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
SAB1404823
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-YAP1 antibody produced in mouse
clone 2H1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
YAP, YAP2, YAP65, YKI
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1001
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1001
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2H1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~38.1 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... YAP1(10413)
Descrição geral
This gene encodes the human ortholog of chicken YAP protein which binds to the SH3 domain of the Yes proto-oncogene product. This protein contains a WW domain that is found in various structural, regulatory and signaling molecules in yeast, nematode, and mammals, and may be involved in protein-protein interaction. (provided by RefSeq)
Imunogênio
YAP1 (NP_006097, 53 a.a. ~ 161 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QIVHVRGDSETDLEALFNAVMNPKTANVPQTVPMRLRKLPDSFFKPPEPKSHSRQASTDAGTAGALTPQHVRAHSSPASLQLGAVSPGTLTPTGVVSGPAATPTAQHLR
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Shu Li et al.
Apoptosis : an international journal on programmed cell death, 29(7-8), 1198-1210 (2024-03-30)
A number of studies have confirmed that Yes-associated protein (YAP)/transcriptional co-activator with PDZ-binding motif (TAZ)-transcriptional enhanced associate domain (TEAD) activity is the driver of cancer development. However, the role and mechanism of the YAP/TAZ-TEAD pathway in cervical intraepithelial neoplasia (CIN)
Xu Zhi et al.
The American journal of pathology, 180(6), 2452-2461 (2012-05-29)
The Yes-associated protein (YAP), an oncoprotein in the Hippo tumor suppressor pathway, regulates tumorigenesis and has been found in a variety of tumors, including breast, ovarian, and hepatocellular cancers. Although YAP functions through its WW domains, the YAP WW domain-binding