Documentos Principais
SAB1403854
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GBX2 antibody produced in mouse
clone 2D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2D8, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~33.7 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GBX2(2637)
Imunogênio
GBX2 (NP_001476, 114 a.a. ~ 182 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ASPQHQEAAAARKFAPQPLPGGGNFDKAEALQADAEDGKGFLAKEGSLLAFSAAETVQASLVGAVRGQG
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Geetika Sahni et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 8(5), 2001100-2001100 (2021-03-16)
The generation of structurally standardized human pluripotent stem cell (hPSC)-derived neural embryonic tissues has the potential to model genetic and environmental mediators of early neurodevelopmental defects. Current neural patterning systems have so far focused on directing cell fate specification spatio-temporally