Documentos Principais
SAB1403145
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HAAO antibody produced in mouse
clone 4D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
3-HAO, HAO
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4D1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HAAO(23498)
Descrição geral
3-Hydroxyanthranilate 3,4-dioxygenase is a monomeric cytosolic protein belonging to the family of intramolecular dioxygenases containing nonheme ferrous iron. It is widely distributed in peripheral organs, such as liver and kidney, and is also present in low amounts in the central nervous system. HAAO catalyzes the synthesis of quinolinic acid (QUIN) from 3-hydroxyanthranilic acid. QUIN is an excitotoxin whose toxicity is mediated by its ability to activate glutamate N-methyl-D-aspartate receptors. Increased cerebral levels of QUIN may participate in the pathogenesis of neurologic and inflammatory disorders. HAAO has been suggested to play a role in disorders associated with altered tissue levels of QUIN. (provided by RefSeq)
Imunogênio
HAAO (AAH29510.1, 97 a.a. ~ 196 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ANTVGLVVERRRLETELDGLRYYVGDTMDVLFEKWFYCKDLGTQLAPIIQEFFSSEQYRTGKPIPDQLLKEPPFPLSTRSIMEPMSLDAWLDSHHRELQA
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)