Documentos Principais
SAB1403041
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ARNT2 antibody produced in mouse
clone 1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
KIAA0307, bHLHe1
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1B2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37.11 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ARNT2(9915)
Descrição geral
This gene encodes a member of the basic-helix-loop-helix-Per-Arnt-Sim (bHLH-PAS) superfamily of transcription factors. The encoded protein acts as a partner for several sensor proteins of the bHLH-PAS family, forming heterodimers with the sensor proteins that bind regulatory DNA sequences in genes responsive to developmental and environmental stimuli. Under hypoxic conditions, the encoded protein complexes with hypoxia-inducible factor 1alpha in the nucleus and this complex binds to hypoxia-responsive elements in enhancers and promoters of oxygen-responsive genes. A highly similar protein in mouse forms functional complexes with both aryl hydrocarbon receptors and Single-minded proteins, suggesting addition roles for the encoded protein in the metabolism of xenobiotic compounds and the regulation of neurogenesis, respectively. (provided by RefSeq)
Imunogênio
ARNT2 (NP_055677.3, 464 a.a. ~ 563 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VPVPNLPAGVHEAGKSVEKADAIFSQERDPRFAEMFAGISASEKKMMSSASAAGTQQIYSQGSPFPSGHSGKAFSSSVVHVPGVNDIQSSSSTGQNMSQI
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)