Documentos
SAB1402624
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CENPH antibody produced in mouse
clone 1F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
NNF1, PMF1
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F7, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~53.28 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CENPH(64946)
Descrição geral
Centromere and kinetochore proteins play a critical role in centromere structure, kinetochore formation, and sister chromatid separation. The protein encoded by this gene colocalizes with inner kinetochore plate proteins CENP-A and CENP-C in both interphase and metaphase. It localizes outside of centromeric heterochromatin, where CENP-B is localized, and inside the kinetochore corona, where CENP-E is localized during prometaphase. It is thought that this protein can bind to itself, as well as to CENP-A, CENP-B or CENP-C. Multimers of the protein localize constitutively to the inner kinetochore plate and play an important role in the organization and function of the active centromere-kinetochore complex. (provided by RefSeq)
Imunogênio
CENPH (AAH12024, 1 a.a. ~ 247 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEEQPQMQDADEPADSGGEGRAGGPPQVAGAQAACSEDRMTLLLRLRAQTKQQLLEYKSMVDASEEKTPEQIMQEKQIEAKIEDLENEIEEVKVAFEIKKLALDRMRLSTALKKNLEKISRQSSVLMDNMKHLLELNKLIMKSQQESWDLEEKLLDIRKKRLQLKQASESKLLEIQTEKNKQKIDLDSMENSERIKIIRQNLQMEIKITTVIQHVFQNLILGSKVNWAEDPALKEIVLQLEKNVDMM
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1