Documentos Principais
HP 6053
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
Mouse x Mouse Hybridoma
embalagem
tube of 5 μg 94050510-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94050510-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
Sp2/0 Ag-14
Reatividade
Anti-κ-Chain, human
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse Sp2/0 Ag-14 x Mouse BALB/c spleen
Descrição de linhagem celular
The antibody is directed against human kappa light chains.
Imunogênio
Purified human immunoglobulin myeloma protein covalently coupled to polyaminostyrene beads
Aplicação
Classification of human immunoglobulin.
Meio de cultura
DMEM + 2mM glutamine + 10mM HEPES + 0.05mM 2-mercaptoethanol (2ME) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 100,000 - 1,000,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)