SAB1402084
Monoclonal Anti-SLC13A5 antibody produced in mouse
clone 2G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
DKFZp686E17257, MGC138356, NACT
Selecione um tamanho
R$ 4.333,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.333,00
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2G4, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC13A5(284111)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
VEAILQQMEATSAATEAGLELVDKGKAKELPGSQVIFEGPTLGQQEDQERKRLCK
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)