Documentos Principais
SAB1400201
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PEX6 antibody produced in mouse
clone 3G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-PAF-2, Anti-PAF2, Anti-PXAAA1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3G3, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PEX6(5190)
Descrição geral
This gene encodes a member of the AAA (ATPases associated with diverse cellular activities) family of ATPases. This member is a predominantly cytoplasmic protein, which plays a direct role in peroxisomal protein import and is required for PTS1 (peroxisomal targeting signal 1, a C-terminal tripeptide of the sequence ser-lys-leu) receptor activity. Mutations in this gene cause peroxisome biogenesis disorders of complementation group 4 and complementation group 6. (provided by RefSeq)
Imunogênio
PEX6 (NP_000278, 881 a.a. ~ 980 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RVLSAITRKFKLEPSVSLVNVLDCCPPQLTGADLYSLCSDAMTAALKRRVHDLEEGLEPGSSALMLTMEDLLQAAARLQPSVSEQELLRYKRIQRKFAAC
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)