The internal diameter of this syringe is 6.716 ± 0.0010 mm.
Z314501
FORTUNA® Optima glass syringes with interchangeable components
capacity 1 mL, Luer lock tip style
Selecione um tamanho
R$ 116,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 116,00
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
Características
autoclavable
graduated 0.05 mL
fabricante/nome comercial
Fortuna Graf
capacidade
1 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Interchangeable barrels and plungers
- Flanges flat on two sides to prevent syringe rolling
- Colored ring on plunger ends for easy volume measurement
- Conformity certified by H mark
Glass Luer - standard Luer hub
Luer lock - metal Luer lock tip on glass syringe, easy twist locks Luer needle onto syringe
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
What is the internal diameter of the syringe body?
1 answer-