SAB1307181
ANTI-FOLR2(N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FOLR2, Folate receptor 2, Folate receptor beta, Folate receptor, fetal/placental, Placental folate-binding protein
Selecione um tamanho
R$ 3.457,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.457,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
29280 Da
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FOLR2(2350)
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)