Documentos Principais
SAB1305638
Sigma-Aldrich
ANTI-LC3 (APG8A) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Autophagy-related protein LC3 A, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 A, MAP1 light chain 3-like protein 1, MAP1LC3A, Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A
Selecione um tamanho
400 μL
R$ 3.457,00
R$ 3.457,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1125
Selecione um tamanho
Alterar visualização
400 μL
R$ 3.457,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.457,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1125
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
14272 Da
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: 1:200
western blot: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
The gene autophagy-related protein 8A (APG8A), also referred to as MAP1LC3A (microtubule associated protein 1 light chain 3 α), is a homologue of Apg8p necessary for autophagy in yeast. The cytosolic form of the protein, upon processing, gets localized to the autophagosome membranes. The LC3 gene is mapped to human chromosome 20q11.22.
Ações bioquímicas/fisiológicas
The gene MAP1LC3A (microtubule associated protein 1 light chain 3 α) or LC3 or autophagy-related protein 8A (APG8A) encodes a protein that serves as a marker of autophagosomes. It is found to be expressed on surviving oligodendrocytes in Nasu-Hakola disease brains and may be involved in the induction of oligodendrogliopathy.
forma física
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
ITCH is a putative target for a novel 20q11.22 amplification detected in anaplastic thyroid carcinoma cells by array-based comparative genomic hybridization.
Ishihara T, et al.
Cancer Science (2008)
LC3, an autophagosome marker, is expressed on oligodendrocytes in Nasu-Hakola disease brains.
Satoh J, et al.
Orphanet Journal of Rare Diseases (2014)