SAB1304992
ANTI-DIO1 (N-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
5DI, DIO1, DIOI, ITDI1, TXDI1, Type 1 DI, Type I iodothyronine deiodinase, Type-I 5′-deiodinase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
28924 Da
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1:1000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DIO1(1733)
forma física
Exoneração de responsabilidade