M3682
Anti-MAP Kinase, Monophosphorylated Tyrosine antibody ,Mouse monoclonal
clone ERK-PY193, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-pY-ERK
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ERK-PY193, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen, ERK-1 44 kDa
antigen, ERK-2 42 kDa
reatividade de espécies
rat, human
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
capture ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-5 μg/mL using cell extract of rat fibroblasts cell line, Rat1, activated with sorbitol
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr)
Informações sobre genes
human ... MAPK1(5594) , MAPK3(5595)
rat ... Mapk1(116590) , Mapk3(50689)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot-blot
- immunocytochemistry
- western blotting
- immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3