Documentos Principais
SAB1303484
Sigma-Aldrich
ANTI-UBAP2 (N-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
KIAA1491, UBAP2, Ubiquitin-associated protein 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
117116 Da
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UBAP2(55833)
mouse ... Ubap2(68926)
Descrição geral
UBAP2 (Ubiquitin associated protein 2) is a novel gene expressed in human adrenal gland. It consists of an ubiquitin-associated domain associated with ubiquitination pathway. In humans, it is located on chromosome HSA9p13.2.
Aplicação
ANTI-UBAP2 (N-TERM) antibody produced in rabbit is suitable for immunohistochemistry (1:50-1:100) and western blot analysis (1:250-1:500).
Ações bioquímicas/fisiológicas
UBAP2 (Ubiquitin associated protein 2) participates in the ubiquitination pathway in association with ubiquitin.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chromosomal localization of the UBAP2Z and UBAP2W genes in chicken.
A A Sazanov et al.
Animal genetics, 37(1), 72-73 (2006-01-31)