Documentos Principais
GF54503557
Alumina
powder, mean particle size 45 micron, weight 200 g, purity 99.9%
Sinônimo(s):
AL606010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.015,00
R$ 2.015,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.015,00
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
R$ 2.015,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.9%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 545-035-57
peso
200 g
tamanho médio de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)