Key Documents
SAB1301468
Sigma-Aldrich
ANTI-G7C (N-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
C6orf27, G7C, NG37, Protein G7c
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
96030 Da
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... C6orf27(80737)
Categorias relacionadas
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.