Documentos
SAB1300734
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-SPRY4-pY75 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Protein sprouty homolog 4, Anti-SPRY4, Anti-Spry-4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr95)
Informações sobre genes
human ... SPRY4(81848)
Categorias relacionadas
Descrição geral
SPRY4 is an inhibitor of the receptor-transduced mitogen-activated protein kinase (MAPK) signaling pathway. It is positioned upstream of RAS activation and impairs the formation of active GTP-RAS.
Imunogênio
SPRY4 (NP_112226, 54-89)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding Y75 of human SPRY4.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.