SAB1301275
ANTI-FUSSEL18 (C-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CORL2, FUSSEL18, SKI family transcriptional corepressor 2, SKOR2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
104235 Da
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SKOR2(652991)
Categorias relacionadas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)