Documentos Principais
SAB1300524
Sigma-Aldrich
Anti-PIASz1 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-KIAA1886, Anti-PIAS-like protein Zimp7, Anti-ZIMP7, Anti-ZMIZ2, Anti-Zinc finger MIZ domain-containing protein 2
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.566,00
R$ 3.566,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.566,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.566,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PIASZ1(83637)
Descrição geral
PIASz is a members of the PIAS (protein inhibitor of activated signal transducer and activator of transcription) family of proteins, negative regulators of the Janus family of tyrosine kinase (JAK)-signal transducer and activator of transcription pathway. PIAS proteins have been shown to act as transcriptional co-regulators of multiple signaling pathways in various cellular processes. PIASz increases ligand-dependent transcriptional activity of androgen receptor and other nuclear hormone receptors, possibly through alteration of chromatin structure by SWI/SNF-like BAF complexes
Imunogênio
PIASZ1 (NP_113637, 344-380)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human PIASz1.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)