Documentos Principais
SAB1300456
Sigma-Aldrich
Anti-PACSIN2 (center) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Protein kinase C and casein kinase substrate in neurons protein 2
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.566,00
R$ 3.566,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.566,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.566,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PACSIN2(11252)
Descrição geral
PACSIN may play a role in vesicle formation and transport. This protein homo- and hetero-aggregates with other PACSINs. It also binds dynamin 1, synaptojanin, synapsin 1 and the neural Wiskott-Aldrich syndrome protein (N-WASP). The protein exhibits a cvesicle-like cytoplasmic distribution and is ubiquitously expressed. PACSIN is phosphorylated by casein kinase 2 (CK2) and protein kinase C (PKC). The protein contains 1 FCH domain and 1 SH3 domain.
Imunogênio
PACSIN2 (Q9UNF0, 159-193)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the center region of human PACSIN2.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)